Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Salzsäure 0,05 mol/l (0,05 N) (20°C), Titripur®, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


1.60327.1003
1.60327.1003EA 38.6 EUR InStock
1.60327.1003
Salzsäure 0,05 mol/l (0,05 N) (20°C), Titripur®, Supelco®
Salzsäure
Merck have introduced into the range of Titripur® Titrants some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. MettlerToledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tag.


Formel: HCl
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge