Cobalt-Standardlösung, 10000 mg/L Co in verd. Salpetersäure (aus Co(NO3)2) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.70375.0100
1.70375.0100EA 345 EUR InStock
1.70375.0100
Cobalt-Standardlösung, 10000 mg/L Co in verd. Salpetersäure (aus Co(NO3)2) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards Kationischer Standards Cobalt-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge