Spectroquant® Prove Plus VIS und UV/VIS Spektralphotometer
Lieferant: Merck
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.73026.0001 1.73027.0001 1.73028.0001
1.73026.0001EA 5960 EUR InStock
1.73026.0001 1.73027.0001 1.73028.0001
Spectroquant® Prove Plus VIS und UV/VIS Spektralphotometer
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Das Spectroquant Prove 100/300/600 plus bietet hohe Qualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihre täglichen Analysen.
Die Spectroquant Prove plus-Familie ist unsere Serie hochmoderner Spektralphotometer für die einfache Analyse von Wasser-, Lebensmittel-, Getränke- und Umweltproben. Alle Spectroquant Prove plus-Instrumente sind für über 200 Testkits vorprogrammiert und die automatische Barcode-Erkennung stellt sicher, dass die richtigen Methodenparameter angewendet werden und alle wesentlichen Informationen wie Chargennummer, Ablaufdatum und automatische Kalibrierungsaktualisierungen aufgezeichnet werden, was den Einsatz analytischer Testkits so einfach wie nie zuvor macht.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge