Multiparameter-Kolorimeter, tragbar, Spectroquant® Move 100
Lieferant: Merck
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.73632.0001
1.73632.0001EA 0 EUR InStock
1.73632.0001
Multiparameter-Kolorimeter, tragbar, Spectroquant® Move 100
Kolorimeter Mehrparameter-Kolorimeter
Ein Handgerät für Messungen „vor Ort“.
  • Mehr als 100 qualitativ hochwertige Spectroquant®-Tests vorprogrammiert – deckt alle wichtigen Methoden für Routineanalysen ab
  • IP 68, staub- und wasserdicht
  • Genaues Gerät: ±1 nm, Filter mit Δλ=5 (typisch)
  • Säure- und lösungsmittelbeständige taktile Folientastatur mit akustischen Signalen
  • Automatische Abschaltfunktion, 20 Minuten nach Ausführung der letzten Funktion
  • 8 Sprachoptionen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge