Pufferlösungen laut EP und USP, Certipur®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1.09406.0500 1.99015.0500 1.99017.0001 1.99068.0500 1.99091.0500
1.09406.0500EA 37.8 EUR InStock
1.09406.0500 1.99015.0500 1.99017.0001 1.99068.0500 1.99091.0500
Pufferlösungen laut EP und USP, Certipur®
Puffer pH-Puffer
Pufferlösungen für äußerst präzise Kalibrierung, Qualifizierung und Überwachung von pH-Instrumenten sowie zum Testen anderer Pufferlösungen.
  • Referenz: 5-Punkt-Kalibrierung mit primären zertifizierten Referenzmaterialien laut NIST und PTB
  • Detailliertes Analysezertifikat für jedes Produkt
  • Lösungen in Packungen von Einzeldosis-Beuteln (30×30 ml) zur Vermeidung von Kontamination
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge