X-Gluc (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-glucuronid Cyclohexylammoniumsalz, X-GlcA)
Lieferant: BIOTIUM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
10016
10016.EA 180 EUR InStock
10016.
X-Gluc (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-glucuronid Cyclohexylammoniumsalz, X-GlcA)
X-Gluc (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-glucuronid Cyclohexylammoniumsalz, X-GlcA)
Formel: C₂₀H₂₆BrClN₂O₇
MW: 521.79 g/mol
Melting Pt: 230
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00058543
CAS-Nummer: 114162-64-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge