Orthoperiodsäure-Lösung, Q Path® für die Mikroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
10047024.EA 110 EUR InStock
10047024.
Orthoperiodsäure-Lösung, Q Path® für die Mikroskopie
Orthoperiodsäure
Periodsäure Lösung gebrauchsfertig für die HES Färbung im sicheren und anwenderfreudlichen Beutel
Formel: H₅IO₆
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011344
CAS-Nummer: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=c9ab9df10c82ee1dfa64025afda89b465bd754e7&prid=web&clid=SAPDAM IVDLogo
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen Klare farblose Flüssigkeit
Dichte (20/4) 0,99 - 1,01
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge