Antimon ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -100 mesh
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
10100.30 10100.A1
10100.30EA 60.4 EUR InStock
10100.30 10100.A1
Antimon ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -100 mesh
Antimony
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-36-0 Physical Form: Apparent density 2.4-2.9g/cm3 Odour: Odourless Boiling Point: 1380° UN No.: 2871 MDL No.: MFCD00134030
Formel: Sb
Siedepunkt: 1380 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134030
CAS-Nummer: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge