L(+)-Milchsäure 88,0-92,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
101384QEA 106 EUR InStock
101384Q
L(+)-Milchsäure 88,0-92,0, AnalaR NORMAPUR® zA
L(+)-Milchsäure
Formel: C₃H₆O₃
MW: 90.08 g/mol
Siedepunkt: 235
Melting Pt: 53
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064266
CAS-Nummer: 79-33-4
EINECS: 200-018-0
Merck Index: 13,05352
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 88.0 - 92.0 %
IR Spectrum Passes test
Reducing substances Passes test
Volatile fatty acids Passes test
Colouration Max. 20 APHA
Relative density 1.200 - 1.210
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.02 %
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm
Zn (Zinc) Max. 10 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge