Chrom 99 Metals basis, powder -100 mesh
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
10147.A3 10147.09 10147.22 10147.36
10147.A3EA 1155 EUR InStock
10147.A3 10147.09 10147.22 10147.36
Chrom 99 Metals basis, powder -100 mesh
Chromium
Purity: 99% CAS No.: 7440-47-3 Physical Form: Apparent density 2.0-3.0g/cm3 Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010944
Formel: Cr
MW: 52 g/mol
Siedepunkt: 2469
Melting Pt: 1840
Dichte: 7.2
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010944
CAS-Nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,02288
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge