Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kupfer 99+% Metals basis, turnings

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


10161.18 10161.30 10161.A1
10161.18EA 23.9 EUR InStock
10161.18 10161.30 10161.A1
Kupfer 99+% Metals basis, turnings
Copper
Purity: 99+% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: Long, thin, coiled strands Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965


Formel: Cu
MW: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Melting Pt: 1083
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge