Erbium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
10170.FI
10170.FIEA 1141 EUR InStock
10170.FI
Erbium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Erbium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-52-0 Physical Form: ≈0.57g/25x25mm Appearance: Silver-grey UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00010987
Formel: Er
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010987
CAS-Nummer: 7440-52-0
EINECS: 231-160-1
UN: 3178
ADR: 4.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge