Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Mebendazol

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

101720050 101720250 101720000
ACRO101720050EA 30.9 EUR InStock
ACRO101720050 ACRO101720250 101720000.
Mebendazol
Mebendazol


Formel: C₁₆H₁₃N₃O₃
MW: 295.30 g/mol
Melting Pt: 287 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00057872
CAS-Nummer: 31431-39-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 285 to 290 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 4 h)
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge