tri-Kaliumcitrat Monohydrat 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
102004SEA 222 EUR InStock
102004S
tri-Kaliumcitrat Monohydrat 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
tri-Kaliumcitrat Monohydrat
Formel: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
MW: 324.41 g/mol
Melting Pt: 230
Dichte: 1.98 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150442
CAS-Nummer: 6100-05-6
EINECS: 212-755-5
Merck Index: 13,07706
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc3e6bae942870a760ea6cb418203db7458ff3dc&vid=dc3e6bae942870a760ea6cb418203db7458ff3dc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Solution in water Passes test
pH (20°C; 5 %) 8.0 - 9.5
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
C2O4 (Oxalate) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 0.2 %
Pb (Lead) Max. 5 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge