Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Acetaldehydoxim (Gemisch der syn- und anti-Isomeren) 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

102230250 102231000
102230250.EA 47.4 EUR InStock
102230250. 102231000.
Acetaldehydoxim (Gemisch der syn- und anti-Isomeren) 99%
Acetaldehydoxim (Gemisch der syn- und anti-Isomeren)


Formel: C₂H₅NO
MW: 59.07 g/mol
Melting Pt: 44…46 °C
Dichte: 0.96 g/cm³
Flash-Pt: 38 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002124
CAS-Nummer: 107-29-9
EINECS: 203-479-6
UN: 2332
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to white Crystals or low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge