Lanthan(III)chlorid Heptahydrat ≥98%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
103433QEA 161 EUR InStock
103433Q
Lanthan(III)chlorid Heptahydrat ≥98%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lanthan(III)chlorid Heptahydrat
Formel: LaCl₃·7H₂O
MW: 371.37 g/mol
Siedepunkt: < 860 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 96
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149756
CAS-Nummer: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Identification Passes test
Insolubility in water Max. 0.1 %
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 2 ppm
Zn (Zinc) Max. 1 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge