Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumazid 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

103692KEA 117 EUR InStock
103692K 103694M 10369AS
Natriumazid 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Natriumazid


Formel: NaN₃
MW: 65.01 g/mol
Melting Pt: 275
Dichte: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003536
CAS-Nummer: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,08653
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Appearance Weisses kristallin.Pulver
Identification Passes test
Free alkalinity Max. 0.05 meq/g
Insolubility in water Max. 0.015 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Cr (Chromium) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge