Natriumbenzoat ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
103974REA 47.6 EUR InStock
103974R
Natriumbenzoat ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Natriumbenzoat
Formel: C₆H₅COONa
MW: 144.11 g/mol
Melting Pt: 410…430 °C
Dichte: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012463
CAS-Nummer: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.5 %
pH (20°C; 5 %) 7 - 9
Insolubility in water Max. 50 ppm
Loss on drying (100°C) Max. 1.0 %
Total Cl (Chlorine) Max. 0.03 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
K (Potassium) Max. 0.05 %
Mg (Magnesium) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge