Aluminiumoxid, γ-α-Phase ≥99,98% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
10459.14 10459.22 10459.36
10459.14EA 45.1 EUR InStock
10459.14 10459.22 10459.36
Aluminiumoxid, γ-α-Phase ≥99,98% (Metall-Basis)
Aluminiumoxid, γ-α-Phase
Purity: 99.98% CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 0.01-0.02 Micron Powder, S.A. 100m2/g Density: 3.965 Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424
Formel: Al₂O₃
Siedepunkt: 2980 °C
Melting Pt: 2045 °C
Dichte: 3,965
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge