Palladium(II)acetat (45,9 - 48,4% Pd)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
10516.03 10516.06 10516.14
10516.03EA 164 EUR InStock
10516.03 10516.06 10516.14
Palladium(II)acetat (45,9 - 48,4% Pd)
Palladium(II)acetat
CAS No.: 3375-31-3 Molecular Formula: C12H18O12Pd3 Formula Weight: 673.46 Physical Form: Needles Appearance: Red-brown Melting Point: ca 205° dec. MDL No.: MFCD00012453
Carbonylation, oxidation and C-C bond formation
Formel: C₁₂H₁₈O₁₂Pd₃
MW: 673.46 g/mol
Melting Pt: ∼ 205 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012453
CAS-Nummer: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge