Potassium tetracyanopalladate(II) hydrate
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
10535.03
10535.03EA 198 EUR InStock
10535.03
Potassium tetracyanopalladate(II) hydrate
Potassium tetracyanopalladate(II) hydrate
CAS No.: 14516-46-2 Molecular Formula: K2[Pd(CN)4].xH2O Formula Weight: 288.68(anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: White MDL No.: MFCD00150431
Formel: K₂[Pd(CN)₄]·xH₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150431
CAS-Nummer: 14516-46-2
EINECS: 238-520-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge