Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tetrakis(triphenylphosphin)platin(0) (≥15,2% Pt)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


10549.03 10549.06
10549.03EA 114 EUR InStock
10549.03 10549.06
Tetrakis(triphenylphosphin)platin(0) (≥15,2% Pt)
Tetrakis(triphenylphosphin)platin(0)
CAS No.: 14221-02-4 Molecular Formula: Pt[P(C6H5)3]4 Formula Weight: 1244.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline powder Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Yellow Odour: Odourless Solubility: Soluble in benzene MDL No.: MFCD00010014

Hydrosilation and oxidation


Formel: C₇₂H₆₀P₄Pt
MDL Number: MFCD00010014
CAS-Nummer: 14221-02-4
EINECS: 238-087-4
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge