Blotting-Membranen, Nitrocellulose, Amersham™ Protran® Premium
Lieferant: Cytiva
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
10600034 10600047 10600048 10600003 10600004 10600008 10600009 10600013 10600014 10600096 10600117 10600118 10600065 10600079 10600080
10600034.EA 435 EUR InStock
10600034. 10600047. 10600048. 10600003. 10600004. 10600008. 10600009. 10600013. 10600014. 10600096. 10600117. 10600118. 10600065. 10600079. 10600080.
Blotting-Membranen, Nitrocellulose, Amersham™ Protran® Premium
Transfer-Membranen
Amersham™ Protran® Premium Nitrocellulose-Blotting-Membranen, die eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und schwachen Hintergrund bei Western Blotting Fluoreszenzdetektions-Anwendungen bieten.
  • Available in popular pre-cut sizes
  • High binding capacity
  • Protran® Premium 0,2 NC offers low auto-fluorescence across a wide range of excitation/emission wavelengths, making the membrane suitable for fluorescence-based immunodetection and multiplexing
  • Protran® Premium 0,45 NC is an unsupported, 100% pure nitrocellulose membrane suitable for proteins of a wide range of molecular weights
Amersham Protran Premium offers excellent sensitivity, resolution, and low background, especially when used with the fluorescence Amersham ECL Plex Western Blotting Detection System.
Available with a choice of pore size: Protran® Premium 0,2 NC (with pore size 0,2 µm, binding capacity 173 to 203 µg IgG/cm²), or Protran® Premium 0,45 NC (with pore size 0,45 µm, binding capacity 162 to 180 µg IgG/cm²).
Für zusätzlichen Komfort sind außerdem Western Blotting Sandwiches (10 Sandwiches/Paket) erhältlich. Jedes Sandwich besteht aus vorgeschnittenen Amersham™ Protran® Premium NC-Membranen mit 2×3 mm Chr Filterpapieren.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge