Blotting-Membranen, Amersham™ Hybond™ 0.2 PVDF
Lieferant: Cytiva
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
10600058 10600021 10600057 10600101 10600122
10600058.EA 323 EUR InStock
10600058. 10600021. 10600057. 10600101. 10600122.
Blotting-Membranen, Amersham™ Hybond™ 0.2 PVDF
Transfer-Membranen
Amersham™ Hybond™ 0.2 PVDF ist eine hydrophobe Membran mit 0,2 μm Porengröße und hoher physikalische Stärke. Dies führt zu bedeutenden Vorteilen bei der Handhabung gegenüber nicht unterstützter Nitrocellulose, wodurch sich die Membran sehr für das Stripping und die Rehybridisierung eignet. Die kleine Porengröße der Membran minimiert den Probendurchlass ohne Bindung und erhöht die Proteinbindung in einem großen Bereich von Molekulargewichten. Ideal für die Verwendung mit standardmäßigen colorimetrischen und Chemilumineszenz-Detektionsverfahren für Proteine von
  • Hohe Proteinretention, auch nach intensiven Waschschritten
  • Protein-Bindungskapazität von über 200 μg/cm² zur einfachen Signaldetektion
  • Maximale Bindung der Proteine beim Transfer mit minimalem Probenverlust
  • 0,2 μm Porengröße für größere Oberfläche und somit bessere Bindung von Proteinen mit niedrigem Molekulargewicht
  • Erhältlich in gängigen vorgeschnittenen Größen
Für zusätzlichen Komfort sind außerdem Western Blotting Sandwiches (10 Sandwiches/Paket) erhältlich. Jedes Sandwich besteht aus vorgeschnittenen Amersham™ Hybond™ 0.2 PVDF NC-Membranen mit 2× 3MM Chr Filterpapieren.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge