Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Indium ≥99,9995% (Metall-Basis), polykristalliner Barren, Puratronic®

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


10616.18 10616.90
10616.18EA 412 EUR InStock
10616.18 10616.90
Indium ≥99,9995% (Metall-Basis), polykristalliner Barren, Puratronic®
Indium
Purity: 99.9995% CAS No.: 7440-74-6 Formula Weight: 114.818 Density: 7.310 Odour: Odourless Melting Point: 156.6 deg C Boiling Point: 2072 deg C MDL No.: MFCD00134048


Formel: In
MW: 114.82 g/mol
Siedepunkt: 2072 °C
Melting Pt: 156.6 °C
Dichte: 7.310
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134048
CAS-Nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge