Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Aluminiumchlorid Hexahydrat ≥99,9995% (Metall-Basis), Puratronic®

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

10622.06 10622.18 10622.30
10622.06EA 25.2 EUR InStock
10622.06 10622.18 10622.30
Aluminiumchlorid Hexahydrat ≥99,9995% (Metall-Basis), Puratronic®
Aluminiumchlorid Hexahydrat
Purity: 99.9995% CAS No.: 7784-13-6 Molecular Formula: AlCl3.6H2O Formula Weight: 241.43 (133.34anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 2.398 Appearance: White Odour: Odourless pH: 2.5 Melting Point: 100° dec. Merck Reference: 14,337 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149134


Formel: AlCl₃·6H₂O
Melting Pt: 100 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,398
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149134
CAS-Nummer: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,337
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge