Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bariumchlorid Dihydrat ≥99,997% (Metall-Basis), Puratronic®

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

10646.14 10646.22 10646.36
10646.14EA 74.2 EUR InStock
10646.14 10646.22 10646.36
Bariumchlorid Dihydrat ≥99,997% (Metall-Basis), Puratronic®
Bariumchlorid Dihydrat
Purity: 99.997% CAS No.: 10326-27-9 Molecular Formula: BaCl2.2H2O Formula Weight: 244.28 (208.25anhy) Physical Form: Powder Density: 3.097 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 113° -2H2O Merck Reference: 14,971 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00149154


Formel: BaCl₂·2H₂O
Siedepunkt: 1560 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 113 °C (-2H₂O)
Dichte: 3,097
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149154
CAS-Nummer: 10326-27-9
EINECS: 600-412-6
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,971
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge