Bariumchlorid Dihydrat ≥99,997% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
10646.14 10646.22 10646.36
10646.14EA 74.2 EUR InStock
10646.14 10646.22 10646.36
Bariumchlorid Dihydrat ≥99,997% (Metall-Basis), Puratronic®
Bariumchlorid Dihydrat
Purity: 99.997% CAS No.: 10326-27-9 Molecular Formula: BaCl2.2H2O Formula Weight: 244.28 (208.25anhy) Physical Form: Powder Density: 3.097 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 113° -2H2O Merck Reference: 14,971 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00149154
Formel: BaCl₂·2H₂O
MW: 244.27 g/mol
Siedepunkt: 1560
Melting Pt: 113 °C (-2H₂O)
Dichte: 3.097
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149154
CAS-Nummer: 10326-27-9
EINECS: 600-412-6
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,971
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge