Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bariumfluorid ≥99,99% (Metall-Basis), Puratronic®

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

10647.14 10647.22 10647.36 10647.88
10647.14EA 132 EUR InStock
10647.14 10647.22 10647.36 10647.88
Bariumfluorid ≥99,99% (Metall-Basis), Puratronic®
Barium fluoride
Purity: 99.99% CAS No.: 7787-32-8 Molecular Formula: BaF2 Formula Weight: 175.36 Physical Form: Powder Density: 4.83 Refractive Index: 1.4741 Odour: Odourless Melting Point: 1353° Boiling Point: 2260° Merck Reference: 14,974 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00003450


Formel: BaF₂
Siedepunkt: 2260 °C
Melting Pt: 1353 °C
Dichte: 4,83
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003450
CAS-Nummer: 7787-32-8
EINECS: 232-108-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,974
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge