Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammonium hexachloroiridate(III) hydrate ≥99,99% (Metall-Basis), Premion®

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

10713.03 10713.06
10713.03EA 343 EUR InStock
10713.03 10713.06
Ammonium hexachloroiridate(III) hydrate ≥99,99% (Metall-Basis), Premion®
Ammonium hexachloroiridate(III) hydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 15752-05-3 Molecular Formula: (NH4)3IrCl6.xH2O Formula Weight: 459.06(anhy) Physical Form: Crystalline powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Green Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003393


Formel: (NH₄)₃IrCl₆·xH₂O
MW: 459.06 g/mol (anhy)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003393
CAS-Nummer: 15752-05-3
EINECS: 239-842-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge