Blei(IV)oxid ≥99,995% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
10729.09 10729.18
10729.09EA 178 EUR InStock
10729.09 10729.18
Blei(IV)oxid ≥99,995% (Metall-Basis), Puratronic®
Blei(IV)oxid
Purity: 99.995% CAS No.: 1309-60-0 Molecular Formula: PbO2 Formula Weight: 239.19 Physical Form: Powder Density: 9.38 Melting Point: 290° dec. Merck Reference: 14,5407 UN No.: 1872 MDL No.: MFCD00011165
Formel: O₂Pb
MW: 239.2 g/mol
Melting Pt: 290 °C (Zers.)
Dichte: 9.38
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011165
CAS-Nummer: 1309-60-0
EINECS: 215-174-5
UN: 1872
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,5407
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge