Magnesiumacetat Tetrahydrat ≥99,997% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
10795.14 10795.22 AB202128.0025
10795.14EA 116 EUR InStock
10795.14 10795.22 ABCRAB202128.0025
Magnesiumacetat Tetrahydrat ≥99,997% (Metall-Basis), Puratronic®
Magnesiumacetat Tetrahydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Melting Pt: 80 °C
Dichte: 1,454
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149214
CAS-Nummer: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 14,5654
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge