Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Rubidiumnitrat 99975% (Metall-Basis), Puratronic®

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

10852.03 10852.09 10852.18
10852.03EA 46.6 EUR InStock
10852.03 10852.09 10852.18
Rubidiumnitrat 99975% (Metall-Basis), Puratronic®
Rubidium nitrate
Purity: 99.975% CAS No.: 13126-12-0 Molecular Formula: RbNO3 Formula Weight: 147.47 Physical Form: Crystalline Density: 3.11 Refractive Index: 1.52 Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 310° UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00011193


Formel: NO₃Rb
Siedepunkt: 578 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 310 °C
Dichte: 3,11
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011193
CAS-Nummer: 13126-12-0
EINECS: 236-060-1
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge