Tantal(V)oxid ≥99,993% (Metall-Basis ausgeschlossen Nb), Puratronic® (max. 0,005% Nb)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
10881.14 10881.22 10881.36
10881.14EA 180 EUR InStock
10881.14 10881.22 10881.36
Tantal(V)oxid ≥99,993% (Metall-Basis ausgeschlossen Nb), Puratronic® (max. 0,005% Nb)
Tantal(V)oxid
Purity: 99.993% CAS No.: 1314-61-0 Molecular Formula: Ta2O5 Formula Weight: 441.89 Physical Form: Powder Density: 8.2 Melting Point: 1800° Merck Reference: 14,9056 MDL No.: MFCD00011254
Formel: O₅Ta₂
Melting Pt: 1800 °C
Dichte: 8,2
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011254
CAS-Nummer: 1314-61-0
EINECS: 215-238-2
Merck Index: 14,9056
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge