Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cäsiumcarbonat ≥99,9% (Metall-Basis)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

10924.14 10924.06 10924.22 10924.36
10924.14EA 68.1 EUR InStock
10924.14 10924.06 10924.22 10924.36
Cäsiumcarbonat ≥99,9% (Metall-Basis)
Cesium carbonate
Purity: 99.9% CAS No.: 534-17-8 Molecular Formula: Cs2CO3 Formula Weight: 325.82 Physical Form: -20 Mesh Powder/Granules Density: 4.072 pH: 10-12 Melting Point: 610° dec. Beilstein Reference: 4546405 Merck Reference: 14,2010 MDL No.: MFCD00010957


Formel: Cs₂CO₃
MW: 325.82 g/mol
Melting Pt: 610 °C (Zers.)
Dichte: 4.072
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010957
CAS-Nummer: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 14,2010
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge