Immersion oil, Honeywell
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
10976-20ML
10976-20MLEA 94.85 EUR InStock
10976-20ML
Immersion oil, Honeywell
Färbemittel Mikroskopie- und Färbereagenzien
UV-transparent, fluorescence-free immersion oil.
Specifications
Density (D 20/4): 1,075 to 1,104
Refractive index (n 20/D): 1,516 to 1,518
Fluorescent substances: complying
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge