Bariumchlorid, wasserfrei ≥99,998% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
10995.02 10995.06 10995.22
10995.02EA 44.3 EUR InStock
10995.02 10995.06 10995.22
Bariumchlorid, wasserfrei ≥99,998% (Metall-Basis)
Barium chloride
Purity: 99.998% CAS No.: 10361-37-2 Molecular Formula: BaCl2 Formula Weight: 208.25 Physical Form: Powder, may contain small lumps Density: 3.9 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 963° Boiling Point: 1560° Merck Reference: 14,971 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00003445
Formel: BaCl₂
MW: 208.24 g/mol
Siedepunkt: 1560 °C
Melting Pt: 963 °C
Dichte: 3.9
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003445
CAS-Nummer: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,971
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..