Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Zinkselenid ≥99,999% (Metall-Basis)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

10999.09 10999.18 10999.30
10999.09EA 75.1 EUR InStock
10999.09 10999.18 10999.30
Zinkselenid ≥99,999% (Metall-Basis)
Zinkselenid
Purity: 99.999% CAS No.: 1315-09-9 Molecular Formula: ZnSe Formula Weight: 144.33 Physical Form: Powder Density: 5.42 Melting Point: 1100° Merck Reference: 14,10156 UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00011296


Formel: SeZn
Melting Pt: >1100 °C
Dichte: 5,42
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011296
CAS-Nummer: 1315-09-9
EINECS: 215-259-7
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,10156
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge