Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumtetrachloroplatinat(II) (≥46,0% Pt) ≥99,9% (Metall-Basis)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

11048.03 11048.06 11048.14
11048.03EA 124 EUR InStock
11048.03 11048.06 11048.14
Kaliumtetrachloroplatinat(II) (≥46,0% Pt) ≥99,9% (Metall-Basis)
Kaliumtetrachloroplatinat(II)
Purity: 99.9% CAS No.: 10025-99-7 Molecular Formula: Cl4K2Pt Formula Weight: 415.11 Physical Form: Crystalline Density: 3.38 Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: dec. Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,7682 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011378


Formel: Cl₄K₂Pt
MW: 415.09 g/mol
Siedepunkt: 35…40 °C (20 mmHg)
Melting Pt: 265 Zersetzung
Dichte: 3.38
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011378
CAS-Nummer: 10025-99-7
EINECS: 233-050-9
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,7682
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..