Einweg-Atemschutzgeräte mit Partikelfilter, FFP1/FFP2/FFP3, Spezialserie
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
9914 9926 9928 9913 9936 9922
111-8935EA 106 EUR InStock
111-8935 111-8938 111-0030 111-0031 111-0452 111-0917
Einweg-Atemschutzgeräte mit Partikelfilter, FFP1/FFP2/FFP3, Spezialserie
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Diese Produktreihe bietet leichten, effektiven, komfortablen und hygienischen Schutz vor Staub und Aerosolen.
  • Gewölbtes Design, zwei Haltebänder, Nasenpolster und formbarer Aluminium-Nasenbügel für passgenauen Sitz auf jedem Gesicht
  • Modelle mit Ventil verfügen über das patentierte 3M™ Cool Flow™ Ventil, alle Modelle verfügen über eine formfeste Schale
  • Keine zeitaufwändige und kostspielige Wartung erforderlich
Die Masken schützen auch vor geringen Konzentrationen (Belästigungsgraden) organischer Dämpfe oder saurer Gase wie Schwefeldioxid oder Fluorwasserstoff, die unterhalb der Arbeitsplatzgrenzwerte (WEL) liegen (je nach Maskentyp).
EN 149:2001+A1:2009
Zertifizierungen: EN 149:2001+A1:2009.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge