Filter für Atemschutzmaske, 6059, organische/anorganische Dämpfe, saure Gase und Ammoniak (nicht in Großbritannien erhältlich), Für: 3M™ Serien 6000, 7000 und 7500
Lieferant: 3M
Filter für Atemschutzmaske, 6059, organische/anorganische Dämpfe, saure Gase und Ammoniak (nicht in Großbritannien erhältlich), Für: 3M™ Serien 6000, 7000 und 7500
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Atemschutzmaske, Zubehör, Filter, 3M 6059, Anschluss: Bajonett Klick, Typ: A1B1E1K1, Schutz: Anorganische Dämpfe, Schwefeldioxid, Am moniak und organische Dämpfe, passend für Halbmaske Vollmaske Serie 6000 und 7000 1 * 8 ST 111-0058 1 * 8 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 6059
Lokale Artikelnummer:: MMMA6059
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
WEITERE INFORMATIONEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..