Wiederverwendbare Halbmasken, 6000 und 7000
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
6100S 6200M 6300L 7501 7502 7503 6212M 6223M 7523M
111-0061EA 44.8 EUR InStock
111-0061 111-0062 111-0063 111-0065 111-0066 111-0067 111-0465 111-0466 111-2197
Wiederverwendbare Halbmasken, 6000 und 7000
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Halbmasken
Wiederverwendbar, leicht und angenehm zu tragen. Enthält ein weiches, hypoallergenes Gesichtsteilmaterial und ein zentrales Ausatemventil.
  • Verwendet Bajonettfilter der Serie 6000/2000
  • Das wartungsarme Atemschutzgerät kann viele Male zerlegt, gereinigt und wiederverwendet werden
  • Außer Filter und Kartuschen sind keine Ersatzteile erforderlich
EN 140
Zertifizierungen: EN 140
Bestellinformation: Lieferung ohne Filter, die separat erhältlich sind (außer 111-0465, 111-0466).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..