Wiederverwendbare Halbmasken, MX/PF
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1001558
111-0548EA 83.4 EUR InStock
111-0548
Wiederverwendbare Halbmasken, MX/PF
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Halbmasken
Die Halbmaske MX/PF wurde für Anwendungen entwickelt, wenn die Schutzart von den angeschlossenen Kartuschen abhängt, Gase, Partikel oder kombiniert. Der APF wird von 12 bis 50 bewertet.
  • Einfache Montage
  • Silikon gibt den Gesichtsmaske zusätzlichen Komfort und einfache Dekontamination
  • Dreifache Flanschdichtung
  • Breiter, horizontaler Hautkontakt mit Faltendesign
  • Gute Passform bei einer Vielzahl von Gesichtsgeometrien
Die Halbmaske SPERIAN MX PF kann nur mit zertifizierten Kartuschen der T-Serie verwendet werden (gemäß Standard EN 141 , EN 143)
Für die Langzeitanwendung empfohlen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge