Partikelfilternde Einmal-Halbmasken, FFP2, Aura™ 9400+
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
9422PLUS
111-0718EA 52.4 EUR InStock
111-0718
Partikelfilternde Einmal-Halbmasken, FFP2, Aura™ 9400+
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Die Maske im dreiteiligem Design passt zu einer Vielzahl von Gesichtsformen und -größen. Sie passt sich optimal der Gesichtsbewegung an.
  • Ohne Klammer: Kontaminationsrisiken werden verringert
  • Eingebetteter Metall-Nasenbügel ist detektierbar und unterstützt somit die Sicherheit der Produktion
  • Verdeckte einstellbare Nasenklemme bleibt innerhalb der Schichten sicher in Position
  • Cool Flow™ Ventil baut wirksam Hitzebildung ab, entlässt ausgeatmete Luft und minimiert das Risiko von beschlagenen Brillen
  • Flache Faltung, kann bei Nichtverwendung leicht aufbewahrt werden
Farbe: Blau
Zertifizierungen: EN 149:2001+A1:2009
Achtung! Bitte beachten: *Einheitsgröße
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge