Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Vollsichtbrille, V-Maxx®

Lieferant: HONEYWELL SAFETY

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

1006193 1006192 1007506 1006194 1006195 1006196 1008111
111-3585EA 17.5 EUR InStock
111-3585 111-2295 111-0736 111-2296 111-2297 111-2298 111-2299
Vollsichtbrille, V-Maxx®
Vollsichtbrillen
Sportliche Vollsichtbrille mit elastischem Kopfband.

  • 180° Sichtfeld für ein weites Blickfeld ohne Verzerrung
  • Drehbare Befestigung des Kopfbandes für einfache Anwendung mit Helmen
  • Indirekte Belüftung entspricht Anforderungen des Spritzschutztests

Zum Tragen mit Korrekturbrillen und mit Atemschutzmasken geeignet.

Gewicht: 93 g.

Zertifizierungen: EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, C, 3, 4, 9

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge