Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kapselgehörschützer, Peltor™ X Serie

Lieferant: 3M

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Peltor™ X
111-1141EA 79.4 EUR InStock
111-1141 111-1132 111-1131 111-1134 111-1133 111-1136 111-1135 111-1138 111-1137 111-1139
Kapselgehörschützer, Peltor™ X Serie
Kapselgehörschützer Lärmschutz-Kapselgehörschützer
Die Gehörschützer kombinieren ausgezeichneten Schutz mit höchstem Komfort. Sie sind als Ausführung mit Kopfbügel oder mit Helmbefestigung erhältlich und bieten eine breite Palette an Dämpfungsniveaus für verschiedenste Einsatzbereiche in der Industrie.

  • Weiche große Kissen reduzieren den Druck um die Ohren und verbessern Komfort und Tragbarkeit
  • Schmale Ausführung, Doppelschalendesign
  • Kapseln bieten viel Platz für das Ohr, Feuchtigkeits- und Wärmebildung wird reduziert
  • Elektrisch isolierter Draht-Kopfbügel
  • Farblich codierte Kapseln: Grad der Geräuschdämpfung ist leicht erkennbar

X1: Besonders schlanker Kapselgehörschützer für weniger geräuschbelastete Umgebungen
X2: Leichter Kapselgehörschützer für Umgebungen mit geringer bis mittlerer Lärmbelastung
X3: Kapselgehörschützer mit hohem Schutz für Umgebungen mit mittlerer bis hoher Lärmbelastung
X4: Hoher Schutz ohne große, klobige Kapseln; neu entwickelte Dämmkissen und ein innovativer Schaumstoff in den Dichtungsringen sorgen für optimale Dämpfung bei geringem Gewicht und kompakter Bauweise
X5: Für Umgebungen mit sehr hoher Lärmbelastung, hohe Dämpfung, Doppelbügeldesign minimiert Wärmestau bei optimaler Passform und Balance

Anwendungsbereiche:
X1A / X1P3: Rasenmähen, Bohrarbeiten
X2A / X2P3: Bauwesen, Fertigungsindustrie
X3A / X3P3: Forstwirtschaft, Industrie, Flughäfen, Technik
X4A / X4P3: Industrie
X5A / X5P3: Bergbau, Steinbrüche, Papierherstellung, Gasturbinen

Zubehörinformationen: Hygiene-Kits enthalten Ersatz-Dichtungsringe und Schalldämpferpolster, die in wenigen einfachen Schritten ausgetauscht werden können. Das Kit verlängert die Lebensdauer des Gehörschutzes und gewährleistet Funktionsfähigkeit und Hygiene.

Order Now
 

PRODUKT

ZUBEHÖR

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge