Partikelfilternde Einmal-Halbmasken, FFP2/FFP3, Medical Mask
Lieferant: MOLDEX
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3150 3100 3250 3200
111-1146EA 42.9 EUR InStock
111-1146 111-1145 111-1148 111-1147
Partikelfilternde Einmal-Halbmasken, FFP2/FFP3, Medical Mask
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Diese Spezialmasken ohne Ventil sind medizinische Masken und FFP-Masken in einem. Damit bieten sie vielseitigen Schutz für den Träger und dessen Umfeld. Dank der Moldex Faltfilter-Technologie bieten die Masken die Filterleistung einer FFP-Maske beim geringen Atemwiderstand einer herkömmlichen medizinischen Maske.
  • Combined FFP mask and medical mask
  • Significantly reduced breathing resistance, high filter capacity, longer usage time
  • Available in two sizes
  • DuraMesh® - strong and durable structure, keeps the mask in shape
  • ActivForm® - no nose clip needed
  • Comfortable nose seal and loop strap with clip
  • Individually packaged
Schützt den Träger vor: luftgetragenen Gefahrstoffen (FFP2 NR und FFP3 NR gemäß Arbeitsschutz-Norm EN 140:2001); Flüssigkeitsspritzern (spritzfest, Typ IIR gemäß Medizinprodukte-Norm EN 14683:2005).
Schützt die Umgebung: 98% Filterleistung gegen Bakterien (Typ II gemäß Medizinprodukte-Norm EN 14683:2005).
Zertifizierungen: EN 149:2001+A1:2009 Arbeitsschutz-Norm; EN 14683:2005 Medizinprodukte-Norm.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge