Wiederverwendbare Halbmasken gegen Gas, Dampf und Staub, 7000
Lieferant: MOLDEX
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
7001 7002 7003 7232 7432
111-0712EA 34 EUR InStock
111-0712 111-0711 111-0710 111-1165 111-1168
Wiederverwendbare Halbmasken gegen Gas, Dampf und Staub, 7000
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Halbmasken
Wiederverwendbare Maske aus weichem, widerstandsfähigem Material.
  • Einfache Wartung und Reinigung
  • Mit EasyLock® Filtersystem: einfache Handhabung
  • Keine weiteren Adapter oder Teile erforderlich
  • Dropdown-Option: Die Maske kann während der Pausen um den Hals getragen werden
Zertifizierungen: EN 140:1998
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge