Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Gesichtsschutzschild, Clearways

Lieferant: HONEYWELL SAFETY

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

1002360 1002353 1002354 1002359 1002369 1002370 1002366
111-1253EA 16.4 EUR InStock
111-1253 111-1254 111-3550 111-1359 111-1361 DALL1002370 111-1360
Gesichtsschutzschild, Clearways
Gesichtsschutz
Diese Kombination bietet sowohl Festigkeit als auch Haltbarkeit. Die Visiere sind für verschiedene Arten von Anwendungen geeignet.

  • Leichtgewichtig, dadurch zur ganztägigen Verwendung geeignet
  • Gut abschließende Befestigung der Scheibe bietet zusätzlichen Schutz gegen ein Durchsickern von Chemikalien
  • Austauschbare Sichtscheiben in Acetat (chemikalienbeständig) oder PC (schlagfest) erhältlich

Gewicht: 160 g

Visier: 200 mm

EN 166

Zertifizierungen: EN 166

Bestellinformation: Visor, brow guard, and chin guard must be ordered separately. SeeMore Product Information
Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..