Gürtelclip für Kapselgehörschützer, schmal
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1016730
111-1431EA 3.2 EUR InStock
111-1431
Gürtelclip für Kapselgehörschützer, schmal
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
An diesem Gürtelclip kann der Anwender die Kapselgehörschützer befestigen, wenn diese nicht verwendet werden. Er ist kompatibel mit allen Howard Leight/Bilsom Kapselgehörschützern mit Kopfband.
  • Unkomplizierte Lagerungslösung, wenn der Gehörschutz nicht verwendet wird
  • Sicher befestigt an Gürtel, Bund oder Tasche
  • Flache Form und geringes Gewicht
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge